Learn More
OPTIZYME™ T4 DNA-Polymerase, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 12847162
Change view
Click to view available options
Menge:
100 U
500 E
Packungsgröße:
100 Einheiten
500 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12847162 100 U 100 Einheiten
12857162 500 E 500 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12847162 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP81051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
OPTIZYME™ T4 DNA Pol ist eine vorlagenabhängige DNA-Polymerase, die '5->3' Synthese aus grundierter einsträngiger DNA katalysiert.
Anwendungen und Merkmale:
  • OPTIZYME T4 DNA Polymerase erzeugt stumpfe DNA-Enden, indem 5'-Überhänge gefüllt und/oder 3'-Überhänge entfernt werden
  • Erstellung stumpfer PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen
  • Oligonukleotid-gerichtete, ortsspezifische Mutagenese
  • Synthese markierter DNA-Sonden (durch Ersatzreaktion)
  • Liganden-unabhänigges Klonen von PCR-Produkten
  • Aktiv in Puffern für OPTIZYME Restriktionsenzyme, Reverse Transkriptasen und T4 DNA-Ligase
  • 3'->5'-Exonuklease-Aktivität
  • Keine 5'->3' Exonukleaseaktivität
Im Lieferumfang enthalten:
5-fach OPTIZYME T4 DNA Pol Puffer: 335 mM Tris-HCl (pH 8.8 bei 25 °C), 33 mM MgCl2, 5 mM DTT, 84 mM (NH4)2 SO 4
Quelle: E. Coli-Zellen mit dem klonierten Gen 43 des T4-Bakteriophagen
Qualitätskontrolle:
Endodeoxyribonuklease-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Farbe Farblos
pH 7,5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Synthese markierter DNA-Sonden, Erstellung stumpfer PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen, ligationsunabhängiges Klonen von PCR-Produkten, Restriktionsenzyme, Reverse Transkriptasen und T4 DNA-Ligase
Lagerungspuffer OPTIZYME™ T4 DNA Pol Puffer 5x:Tris HCl 335 mM (pH 8,8 bei 25 °C), MgCl2 33 mM, DTT 5 mM, (NH4)2SO4 84 mM
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle E. coli-Zellen mit einem geklonten Gen 43 von T4-Bakteriophagen
Menge 100 U
Produkttyp T4 DNA Polymerase
Form Flüssig