Learn More
OPTIZYME™ T4 Polynukleotid-Kinase, Fisher BioReagents™
Beschreibung
OPTIZYME™ T4 PNK katalysiert die Übertragung des γ-Phosphat von ATP zur 5'-OH-Gruppe von DNA, RNA, Oligonukleotiden und Nukleosid-3'-Monophosphat.
Anwendungen und Merkmale:
- OPTIZYME™ T4 PNK markiert 5'-Enden von Nukleinsäuren (zur Verwendung als: Sonden zur Hybridisierung oder Transkriptkartierung, Primer für PCR- oder DNA-Sequenzierung und Marker für Gelelektrophorese)
- 5'-Phosphorylierung von Oligonukleotiden, PCR-Produkten und anderen DNA- oder RNA-Molekülen vor der Ligation
- Phosphorylierung von PCR-Primern
- Entfernung von 3'-Phosphatgruppen
- Aktiv in Puffern für OPTIZYME Restriktionsenzyme, -T4DNA Ligase und Reverse Transkriptasen
Im Lieferumfang enthalten:
- 10-fach OPTIZYME T4 PNK-Puffer1 (für Vorwärtsreaktion): 500 mM Tris-HCl (pH 7.6 bei 25 °C), 100 mM MgCl2, 50 mM DTT, 1 mM Spermidin
- 10-fach OPTIZYME T4 PNK-Puffer2 (für Austauschreaktion): 500 mM Imidazol-HCl (pH 6.4 bei 25 °C), 180 mM MgCl2, 50 mM DTT, 1 mM Spermidin, 1 mM ADP
- 24 % PEG 6000 Sol für T4 PNK: 24 % (w/v) Polyethylenglycol 6000
Qualitätskontrolle:
- Endo-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-frei
- Funktionell getestet für die Kennzeichnung von 5'-Enden von DNA
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7.5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sonden zur Hybridisierung oder Transkriptkartierung, Primer für PCR- oder DNA-Sequenzierung und Marker für Gelelektrophorese, Entfernung von 3'-Phosphatgruppen |
| Lagerungspuffer | 10X OPTIZYME™ T4 PNK Buffer 1 (for forward reaction): 500mM Tris HCl (7.6 pH at 25°C), 100mM MgCl2, 50mM DTT, 1mM spermidine, 10X OPTIZYME™ T4 PNK Buffer 2 (for exchange reaction): 500mM imidazole-HCl |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Quelle | E. coli-Zellen mit einem klonierten pseT-Gen des T4-Bakteriophagen |
| Menge | 500 E |
| Produkttyp | T4 Polynukleotid-Kinase |
| Form | Flüssig |