Learn More
Thermo Scientific™ Optochin-Scheibe (P-Scheibe)
Artikelnummer. 11429858
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsart:
1 Kassette/Packung
5 Kassetten/Packung
Packungsgröße:
250 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsart Packungsgröße
11429858 5 Kassetten/Packung 250 Stück
11903842 1 Kassette/Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429858 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DD0001B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Scheibe dient zur Differenzierung von Streptococcus pneumoniae.
Die Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Scheibe dient zur Differenzierung von Streptococcus pneumoniae.
Mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Optochin Scheibe können Sie Streptococcus pneumoniae von anderen Streptokokken differenzieren. Optochin Scheiben sind mit Optochin (Ethylhydrocropein-Hydrochlorid) imprägnierte Papierscheiben, die eine praktische und zuverlässige Alternative zum Gallenlöslichkeitstest bieten. Pneumokokken sind empfindlich gegenüber Optochin, so dass eine Kultur eine Hemmzone um die imprägnierte Scheibe herum aufweist, während Streptokokken entweder bis zum Rand der Scheibe wachsen oder gelegentlich eine sehr kleine Hemmzone aufweisen.
Bestellhinweise:
5 μg. 50 Scheiben/Kassetten 1 Karton/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Optochin (Ethylhydrocuprin-Hydrochlorid)
Konzentration 5 µg
Produkttyp Optochin-Scheibe
Testtyp Differenzierung des Streptococcus pneumoniae von anderen Streptokokken
Material Papier
Verpackungsart 5 Kassetten/Packung
Menge 50 Scheiben/Kassette
Spezies Streptococcus pneumoniae