Learn More
Thermo Scientific™ Optochin-Scheibe (P-Scheibe)
Artikelnummer. 11903842
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsart:
1 Kassette/Packung
5 Kassetten/Packung
Packungsgröße:
250 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsart unitSize
11903842 1 Kassette/Packung 50 Stück
11429858 5 Kassetten/Packung 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11903842 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DD0001T
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Die Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Scheibe dient zur Differenzierung von Streptococcus pneumoniae.
Die Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Scheibe dient zur Differenzierung von Streptococcus pneumoniae.
Mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Optochin-Scheibe (P-Scheibe) lassen sich Streptococcus pneumoniae von anderen Streptokokken unterscheiden. Optochin’-Scheiben sind mit Optochin’ (Ethylhydrocutein-Hydrochlorid) imprägnierte Papierscheiben, die eine bequeme und zuverlässige Alternative zum Gallenlöslichkeitstest darstellen. Optochin’, ist empfindlich gegen Pneumococciare, sodass eine Kultur um die imprägnierte Scheibe herum einen Hemmhof zeigt, während Streptokokken entweder bis an den Scheibenrand wachsen oder gelegentlich nur einen sehr kleinen Hemmhof zeigen.
Bestellhinweis:
5 μg. 50 Scheiben/Kassetten 1 Karton/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Optochin (Ethylhydrocuprin-Hydrochlorid)
Konzentration 5 µg
Produkttyp Optochin-Scheibe
Testtyp Differenzierung des Streptococcus pneumoniae von anderen Streptokokken
Material Papier
Verpackungsart 1 Kassette/Packung
Menge 50 Scheiben/Kassette
Spezies Streptococcus pneumoniae