missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Opucolimab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30282949
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30282949 100 μg 100 Mikrogramm
30282615 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30282949

Marke: Invitrogen™ MA559643

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Opucolimab, also known as HLX20, is a recombinant human monoclonal antibody that targets the programmed death-ligand 1 (PD-L1), also referred to as CD274 or B7-H1. CD274 is a gene encoding a protein critical for immune checkpoint regulation. Located on chromosome 9, this protein is expressed on the surface of various cell types, including tumor cells, immune cells, and normal tissues. PD-L1 interacts with the PD-1 receptor on T cells to modulate immune responses, particularly by promoting self-tolerance and preventing autoimmunity. In the context of cancer, aberrant expression of CD274 allows tumor cells to evade immune surveillance, leading to immune escape. This mechanism has made CD274 a significant target for cancer immunotherapies, particularly immune checkpoint inhibitors such as pembrolizumab and nivolumab, which block the PD-1/PD-L1 interaction to restore anti-tumor immunity. Research on CD274 continues to reveal its role in various malignancies and its potential as a prognostic and therapeutic biomarker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Opucolimab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.