Learn More
Hirschmann™ opus™ Titrator
Artikelnummer. 10657774
Ansicht ändern
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen (metrisch) Packungsgröße
10657774 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10657774 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9582050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2580.00 €
    1924.00 € / 1 Stück
    Sparen 656.00 €
    25% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Titrationseinheit mit einem Reagenzienumwälzsystem für motorbetriebene Titration direkt aus der Reagenzflasche.
  • Elektronische Steuerung und Dispensierung von Volumina
  • Ein Lichtschutzfenster für den Ventilblock ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten
  • Durch den vom Motor ausgelösten Titrationsimpuls kann ein Tröpfchenablösung von 10 μl für die Präzisionsbestimmung erreicht werden
  • Medienumwälzsystem für einfaches und schnelles Entlüften ohne Reagenzienverlust
  • Freie Rotation
  • TFT-Touchscreen mit benutzerfreundlichem Menü
  • Methodenspeicher für neun verschiedene Titrationsverfahren mit Speicherung aller Einstellungen
  • USB- und RS-Schnittstelle für Anschluss an PC
  • Integration in automatisierte Verfahren möglich
Spezifikation
Displaytyp TFT-Touchscreen
Probenvolumen (metrisch) 50 ml
Spannung 100/240 V