missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OR2A2 Antibody (4B10), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18528680 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18528680 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18528680 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00442361M01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

OR2A2 Monoclonal antibody specifically detects OR2A2 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen OR2A2
Anwendungen ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 4B10
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_001005480
Gen-Alias Olfactory receptor 2A17, olfactory receptor 2A2, Olfactory receptor OR7-11, olfactory receptor, family 2, subfamily A, member 17 pseudogene, olfactory receptor, family 2, subfamily A, member 2, olfactory receptor, family 2, subfamily A, member 2 pseudogene, OR2A17P, OR2A2P, OR7-11, OST008
Wirtsspezies Mouse
Immunogen OR2A2 (NP_001005480.1, 261 a.a. ∽ 318 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. PDSNQREEQEKMLSLFHSVLNPMLNPLIYSLRNAQLKGALHRALQRKRSMRTVYGLCL
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 442361
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.