Learn More
Orange G/blauer Ladefarbstoff (6X), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434369
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15434369 25 ml 25 Milliliter
15424369 10 ml 10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15434369
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61877.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Orange G/blue loading dye (6X) is used for loading DNA samples into gel electrophoresis wells and tracking migration during electrophoresis. It is used in used in molecular biology protocols. It is also used in nucleic acid gel electrophoresis & blotting. It is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Ladefarbstoff Orange G/Blau (6X) wird zum Laden von DNA-Proben in Gelelektrophoresequellen und zur Nachverfolgung der Migration während der Elektrophorese verwendet. Er wird in Protokollen der Molekularbiologie verwendet. Er wird auch bei der Nukleinsäure-Gelelektrophorese und beim Blotting verwendet. Er wird zur Vorbereitung von DNA-Markern und -Proben verwendet, um diese auf Agarose- oder Polyacrylamidgele aufzutragen
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Enthält: 0.25 % Orange-G, 0.25 % Bromophenolblau, 0.25 % Xylencyanol FF, 15 % Ficoll, 30 mM EDTA im autoklavierten DI-Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orange G/blue loading dye
Konzentration 6X
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Menge 25 ml
Physikalische Form Flüssig