Learn More
Orange G-Ladefarbstoff (6X), Glycerinbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041868
Click to view available options
Menge:
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 15403309
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60562.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gel loading dye used in molecular biology protocolsThe 6X Orange DNA Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is recommended for the analysis of small DNA molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gel-Ladefarbstoff für molekularbiologische Protokolle Der 6X Orange DNA-Ladefarbstoff wird zur Vorbereitung von DNA-Markern und -Proben verwendet, um diese auf Agarose- oder Polyacrylamidgele aufzutragen. Er wird für die Analyse kleiner DNA-Moleküle empfohlen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Enthält: 0.25 % Orange-G und 30 % Glycerin in autoklaviertem DI-Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orange G loading dye
Namenshinweis glycerol based
Konzentration 6X
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Farbe Orange
Menge 25 ml
Physikalische Form Flüssig