Learn More
IKA™ Orbitalschüttler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10706202 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
KS 130 Basic
KS 130 Control
KS 260 Basic
KS 260 Control
Tragkraft (metrisch):
2 kg
7,5 kg
Display:
LCD-Anzeige
LED-Zeile
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Tragkraft (metrisch) Display unitSize
10706202 KS 260 Basic 7,5 kg LCD-Anzeige 1 Stück
10316411 KS 130 Basic 2 kg LED-Zeile 1 Stück
10449792 KS 130 Control 2 kg LED-Zeile 1 Stück
10459792 KS 260 Control 7,5 kg LCD-Anzeige 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10706202 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0002980200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nimmt dank zahlreicher Befestigungsmöglichkeiten fast alle Gefäßformen und -größen auf. IKA™ Orbitalschüttler sind in verschiedenen Modellen mit den entsprechenden Funktionen für unterschiedliche wissenschaftliche Ansprüche erhältlich.
KS Orbitalschüttler bieten zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, sodass sie fast alle Gefäßformen und -größen aufnehmen können. Die Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
KS 130-Modelle sind kleine, stille Orbitalschüttler, die eine lange Laufzeit mit idealer Schwungbewegung gewährleisten, bei einem maximalen Schüttelgewicht von 2 kg.
KS 260-Modelle  sind leichte, flache Orbitalschüttler mit idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7,5 kg.
KS 130/260 Basis:
  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • Die LED-Zeilenanzeige zeigt die Drehzahl- und Zeiteinstellung an.
KS130/260** Kontrolle:
  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • Eine digitale Anzeige ermöglicht das Ablesen von Drehzahl, Zeitschaltuhr und Betriebsarten.
  • Elektronische Zeitumschaltuhr: 0–9 Stunden 59 Min. oder kontinuierlicher Betrieb (endlos)
  • Mit integrierter Endpunktpositionierung (für automatisierte robotergesteuerte Probenahme)
  • Alle Funktionen können mit labworldsoft kontrolliert und dokumentiert werden& Handel;
**Sonderversion mit umgekehrter Laufrichtung auf Anfrage
KS 501 Digital:  Niedriger Labor-Orbitalschüttler mit auffälligem Design, großer Montagefläche und einer Belastbarkeit von bis zu 15 kg.
  • Stufenlose Geschwindigkeitsregelung von 0–300 U/min
  • Digital-Display
  • Orbitaldurchmesser 30 mm
  • Ideal für Gefäße mit einem Volumen von mehr als 250 ml (Rundkolben, Erlenmeyer-Kolben, Kulturflaschen und Kulturflaschen)
  • Ideal für biologische und mikrobiologische Wachstumstests und für die Herstellung von Stammlösungen
  • Garantierter Dauerbetrieb (endlos) auch bei extremen Belastungen
  • Mit Zeitschaltuhr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 7,5 kg
Drehzahlbereich 20 bis 500 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 50 °C
Wirkleistung 45 W
Produkttyp Digitaler Orbitalschüttler
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 420 mm
Höhe (metrisch) 98 mm
Breite (metrisch) 360 mm
Gewicht (metrisch) 8,8 kg
Reglertyp Digital
Modell KS 260 Basic
Display LCD-Anzeige
Zeitschaltbereich 5 bis 50 min