missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ORC1 Antibody (7F6/1), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18604519 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18604519 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604519 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308793PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ORC1 Monoclonal antibody specifically detects ORC1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ORC1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 7F6/1
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias HS, HSORC1, ORC1Lorigin recognition complex subunit 1, origin recognition complex, subunit 1, origin recognition complex, subunit 1 (yeast homolog)-like, origin recognition complex, subunit 1 homolog, origin recognition complex, subunit 1 homolog (S. cerevisiae), origin recognition complex, subunit 1-like, origin recognition complex, subunit 1-like (yeast), PARC1origin recognition complex 1, Replication control protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human ORC1 protein (Uniprot: Q13415)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4998
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.