Learn More
ORC6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7208085 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16837764 20 μL 20 Mikroliter
16827764 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16837764
Marke: Proteintech 177841AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The origin recognition complex (ORC) is a highly conserved six subunit protein complex essential for the initiation of the DNA replication in eukaryotic cells. Studies in yeast demonstrated that ORC binds specifically to origins of replication and serves as a platform for the assembly of additional initiation factors such as Cdc6 and Mcm proteins. The protein encoded by this gene is a subunit of the ORC complex. Gene silencing studies with small interfering RNA demonstrated that this protein plays an essential role in coordinating chromosome replication and segregation with cytokinesis.
Spezifikation
Antigen ORC6
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.24 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ORC6
Gen-Zugriffsnummer Q9WUJ8, Q9Y5N6
Gen-Alias ORC6, ORC6L
Gensymbole Orc6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ORC6 Fusion Protein Ag11769
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23594, 291927, 56452
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG