Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orcein
Artikelnummer. 10053583 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10053583 100 g 100 Gramm
10435091 5 g 5 Gramm
10490442 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10053583
Marke: Thermo Scientific Chemicals 416571000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Orcein, C28H24N2O7, CAS-Nummer-1400-62-0, naturrot 28, 25 g, 0,98 bis 1,18, 06, 885, schwarzviolett bis braun, 500,51, Pure, GHS-Signalwort:Warnung, GHS-H-Satz:Gesundheitsschädlich beim VerschluckenVerursacht schwere Augenreizungen.Verursacht Hautreizungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1400-62-0
Summenformel C28H24N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 500.507
MDL-Nummer MFCD00062310
InChI-Schlüssel VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natural Red 28
PubChem CID 5386447
IUPAC-Name 2,8-bis(2,4-Dihydroxy-6-Methylanilin)-1,9-Dimethyldibenzofuran-3,7-Dion
SMILES CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material orcein
Absorptionsverhältnis 0.98 to 1.18
Beilstein 06, 885
Merck Index 15, 6958
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 575 to 582nm
Formelmasse 500.51
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Schwarz-violett bis Braun
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orcein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /