Learn More
Orcinol, 99,6%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11458130 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11458130 50 g
11438130 5 g
11448130 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458130 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210250650
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 63939-65-1
Summenformel C11H19IN2O
Molekulargewicht (g/mol) 322.19
InChI-Schlüssel VVLMSCJCXMBGDI-UHFFFAOYSA-M
Synonym oxotremorine m, oxotremorine-m, 3h oxotremorine-m, n,n,n-trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-yn-1-aminium, trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-ynyl azanium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl-2-butyn-1-aminium, 2-butyn-1-aminium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, chembl23957, spectrum_001982, tocris-1067
PubChem CID 3027782
IUPAC-Name Trimethyl-[4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-inyl]azanium;iodid
SMILES C[N+](C)(C)CC#CCN1CCCC1=O.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orcinol
Farbe Braun bis weiß
Prozentgehaltsbereich ∽98%
Menge 50 g
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 99.6%
Physikalische Form Pulver