Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester, 5-isomer
Beschreibung
Dieses Präparat aus 5 Einzelisomeren unseres proprietären, aminreaktiven Farbstoffs Oregon Green 488 Carbonsäure, Succinimidylester und seiner Konjugate besitzt eine grüne Fluoreszenz, die der von Fluorescein ähnelt, aber photostabiler ist. Darüber hinaus besitzt der Farbstoff Oregon Green 488 einen niedrigeren pKa-Wert als Fluorescein (pKa = 4,7 gegenüber 6,4 für Fluorescein), wodurch dieser helle Farbstoff im physiologischen Bereich weniger pH-Wert-empfindlich ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | Carbonsäure-Succinimidylester |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidylester |
| Marker oder Farbstoff | Oregon Green™ 488 |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |
| Produktlinie | Oregon Green |