missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488-X, Succinimidyl Ester, 6-isomer
Beschreibung
Der aminreaktive Oregon Green™ 488-X Succinimidylester kann verwendet werden, um grün fluoreszierende Biokonjugate mit Anregungs-/Emissionsmaxima bei ∼496/524 nm zu erzeugen. Dieses fluorierte Analogon von Fluorescein überwindet einige der wichtigsten Einschränkungen von Fluorescein, einschließlich größerer Photostabilität und eines niedrigeren pKa (pKa∼4,7 gegenüber 6,4 für Fluorescein), wodurch seine Fluoreszenz im physiologischen pH-Bereich im Wesentlichen pH-unempfindlich ist. Dieser reaktive Farbstoff enthält einen zusätzlichen 7-Atom-Aminohexanoyl-Spacer ('X') zwischen dem Fluorophor und der Succinimidylestergruppe. Dieser Spacer hilft, den Fluorophor von seinem Anhaftungspunkt zu trennen und so die Interaktion des Fluorophors mit dem Biomolekül, an das er konjugiert ist, zu reduzieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | Succinimidyll-Ester |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidylester |
| Marker oder Farbstoff | Oregon Green™ 488 |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |
| Produktlinie | Oregon Green |
| Emission | 524 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?