Learn More
Oregon Pesticide Mixture 1-100 AL 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Abamectin∣Acephate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos |
| CAS | 71751-41-2, 30560-19-1, 57960-19-7, 135410-20-7, 116-06-3, 131860-33-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Abamectin∣Acephate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Abamectin 100 μg/mL∣Acephate 100 μg/mL∣Acequinocyl 100 μg/mL∣Acetamiprid 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Bifenazate 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Boscalid 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorantraniliprole 100 μg/mL∣Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL |