Learn More
Oregon Pesticide Mixture 1 600 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320344
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30320344 1 mL 1 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30320344
Marke: Dr. Ehrenstorfer DREGA09000231AL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abamectin∣Spinosad
CAS 71751-41-2, 168316-95-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Abamectin∣Spinosad
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Abamectin 600 μg/mL∣Spinosad 600 μg/mL