Learn More
Oregon Pestizidmischung 3 600 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314520 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314520 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000233AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
CAS 116-06-3, 120068-37-3, 158062-67-0, 78587-05-0, 2032-65-7, 16752-77-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Flonicamid 593.9 μg/mL∣Pyridaben 593.9 μg/mL∣Fipronil 600.4 μg/mL∣Oxamyl 600.4 μg/mL∣Hexythiazox 600.8 μg/mL∣Methiocarb 600.8 μg/mL∣Aldicarb 602.6 μg/mL∣Methomyl 604.3 μg/mL∣Thiacloprid 604.3 μg/mL∣Thiamethoxam 610.4 μg/mL