Learn More
Oregon Pestizidmischung 5 600 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322809 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322809 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000235AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Etofenprox∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins
CAS 82657-04-3, 68359-37-5, 52315-07-8, 80844-07-1, 52645-53-1, 23031-36-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Etofenprox∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bifenthrin 600 μg/mL∣Cyfluthrin 600 μg/mL∣Cypermethrin 600 μg/mL∣Etofenprox 600 μg/mL∣Permethrin 600 μg/mL∣Prallethrin 600 μg/mL∣Pyrethrins 600 μg/mL