Learn More
Oregon Pestizidmischung 662 100x Wirkungsgrenze 100-200 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311700 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311700 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000662AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acequinocyl∣Chlorfenapyr∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dichlorvos∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Oxamyl∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins
CAS 57960-19-7, 122453-73-0, 68359-37-5, 52315-07-8, 1596-84-5, 62-73-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acequinocyl∣Chlorfenapyr∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dichlorvos∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Oxamyl∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Acequinocyl 200 μg/mL∣Piperonyl butoxide 200 μg/mL