Learn More
Skytec™ Oregon Safety Gloves
Artikelnummer. 30274544
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 30274544
Marke: Skytec™ SKG00002DF
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A very thin, flexible and dexterous knuckle coated glove offering outstanding tactility and grip in wet and oily conditions.
  • Ultra Lightweight Glove Nitrile Knuckles Coated and Great Oil Grip
  • Helps to protect the hand from oils
  • Breathable back of hand to reduce perspiration
  • Seamless knit prevents irritation
  • Elasticated wrist provides a secure fit
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 3, EN 388:2016 + A1:2018 4121X
Bauweise Seamless Knit
Coating Material Nitrile
Farbe Blue, Black
Oberflächenbehandlung außen Sandpatch
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nylon
Produkttyp General Purpose Gloves
Größe Mittel
Auskleidungsmaterial Nylon
Länge (metrisch) 240 mm