missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ORF73/HHV8 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30067122 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 μg
50 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30067122 50 μg 50 Mikrogramm
30067003 250 μg 250 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30067122

Marke: Novus Biologicals™ NBP33098150ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

ORF73/HHV8 Polyclonal antibody specifically detects ORF73/HHV8 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ORF73/HHV8
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot : 1-5 μg/mL, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation : 10-20 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung Phosphate buffered saline
Gen-Alias HHV 8, Human Herpes Virus 8, Kaposi's sarcoma associated herpes virus, KSHV
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Inclusion Bodies from E. Coli expressing his-tagged full length human ORF73/HHV8 protein.
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 935114
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.