Learn More
Novus Biologicals™ ORF73/HHV8 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200085736 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 μg
50 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30067122 50 μg 50 Mikrogramm
30067003 250 μg 250 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30067122
Marke: Novus Biologicals™ NBP33098150ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sheep Polyclonal Antibody
ORF73/HHV8 Polyclonal antibody specifically detects ORF73/HHV8 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ORF73/HHV8
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot : 1-5 μg/mL, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation : 10-20 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung Phosphate buffered saline
Gen-Alias HHV 8, Human Herpes Virus 8, Kaposi's sarcoma associated herpes virus, KSHV
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Inclusion Bodies from E. Coli expressing his-tagged full length human ORF73/HHV8 protein.
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 935114
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG