Learn More
Hach Lange™ Organische Säuren Küvetten-Test Measuring range 50 - 2500 mg/l
Artikelnummer. 10172344
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10172344
Marke: Hach Lange™ LCK365
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bestellinformation
DimRange
Spezifikation
Anzahl Tests 25
Bereich 50 bis 2500 mg/l
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 25 °C
Testmethode Veresterung
Typ Küvettentest für organische Säuren
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Organische Säuren/Organic Acids/Acides organiques
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethelene glycol