Learn More
Organochlorpestizidmischung 637 500 μg/ml in Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314609 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314609 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000637HE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Isodrin∣Methoxychlor∣Mirex
CAS 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Isodrin∣Methoxychlor∣Mirex
Versandbedingung +20°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Hexane
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4'-DDD 500 μg/mL∣2,4'-DDE 500 μg/mL∣2,4'-DDT 500 μg/mL∣4,4'-DDD 500 μg/mL∣4,4'-DDE 500 μg/mL∣4,4'-DDT 500 μg/mL∣Aldrin 500 μg/mL∣alpha-Endosulfan 500 μg/mL∣alpha-HCH 500 μg/mL∣beta-Endosulfan 500 μg/mL∣beta-HCH 500 μg/mL∣delta-HCH 500 μg/mL∣Dieldrin 500 μg/mL∣Endrin 500 μg/mL∣gamma-HCH 500 μg/mL∣Heptachlor 500 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 500 μg/mL∣Hexachlorobenzene 500 μg/mL∣Isodrin 500 μg/mL∣Methoxychlor 500 μg/mL∣Mirex 500 μg/mL