Learn More
Organometallischer Ölstandard, 12-Elemente, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
Descripción
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Ag | 900μg/g |
| Al | 900μg/g |
| Cr | 900μg/g |
| Cu | 900μg/g |
| Fe | 900μg/g |
| Mg | 900μg/g |
| Na | 900μg/g |
| Ni | 900μg/g |
| Pb | 900μg/g |
| Si | 900μg/g |
| Sn | 900μg/g |
| Ti | 900 μg/g |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 12 Standard für Öl-Element |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat. |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Typ | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Grundöl 75 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Menge | 100 g |
| Güte | Öl |
| Mostrar más |
Produkt nur für den Laborgebrauch
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido