Learn More
Organometallischer Ölstandard, 21-Elemente, 500 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. p-5533169 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11460349 50 g 50 Gramm
11450349 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11460349
Marke: SPEX Certiprep S21500Z
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ag500μg/g
Al500μg/g
B500μg/g
Ba500μg/g
Ca500μg/g
Cd500μg/g
Cr500μg/g
Cu500μg/g
Fe500μg/g
Mg500μg/g
Mn500μg/g
Mo500μg/g
Na500μg/g
Ni500μg/g
P500μg/g
Pb500μg/g
Si500μg/g
Sn500μg/g
Ti500μg/g
V500μg/g
Zn500 μg/g
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 21 Standard für Öl-Element
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix Grundöl 75
Industry Type Petrochemical Testing
Menge 50 g
Güte Öl
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Jede Kompoenente bei 100 μg/g (S21-100), 300 μg/g (S21-300), 500 μg/g (S21-500) oder 900 μg/g (S21-900) in Grundöl 75:
Aluminium
Barium
Bor
Cadmium
Calcium
Chrom
Kupfer
Eisen
Blei
Magnesium
Mangan
Molybdän
Nickel
Phosphor
Silikon
Silber
Natrium
Zinn
Titan
Vanadium
Zink
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch