missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Original Perfursor™ Spritze
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Perfusor™-Spritzenpumpen
- Aus Polypropylen
- Glatter Kolben aus Synthetikmaterial, mit doppeltem Dichtring
- Minimales Restvolumen
- Leicht ablesbare, wischfeste Graduierung
- Latexfrei/PVC-frei
- Luer-Lock-Adapter
- Einzeln und steril verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 10993 oder DIN EN 30993 und EN ISO 7886-2 |
| Material | Polypropylene |
| Farbe | Durchsichtig |
| Latexfrei | Ja |
| Graduierungen | 1,0 mL |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Perfusor Spritzenpumpen |
| Graduated | Ja |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?