Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2002SS und 2002CC Leitfähigkeitszellen
Artikelnummer. 17839855
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
4 Zellen Kohlenstoff-Leitfähigkeitssensor
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
17839855 4 Zellen Kohlenstoff-Leitfähigkeitssensor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17839855 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2002CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 €
    912.43 € / 1 Stück
    Sparen 172.57 €
    15% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Orion Leitfähigkeitszellen und -Analysatoren 2002SS und 2002CC von Thermo Scientific zeichnen sich durch Haltbarkeit und Zuverlässigkeit aus und liefern jederzeit Messegebnisse höchster Genauigkeit.
2002CC
  • Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszelle 2002SS besteht aus Edelstahl und hat eine Zellkonstante von 0,1 cm-1.
  • Der Sensor bietet durch seine niedrige Zellkonstante auch bei geringen Leitfähigkeiten sowie bei reinen und ultrareinen Wasserproben in der Prozessumgebung höchste Genauigkeit.
  • Gefertigt aus Edelstahl 316 ist der Reinstwasser- Sensor in der Lage, über mehrere Monate genaue Messungen durchzuführen, für die zwischen den Kalibrierungen praktisch keine Wartung erforderlich ist.
2002SS
  • Die 4-Elektroden-Leitfähigkeitszelle 2002CC besteht aus einem Sensor mit Epoxidgehäuse, der eine Zellkonstante von 0,475 cm-1 hat.
  • Dieser Sensor ist ideal für Proben mit hoher und normaler Leitfähigkeit in einer ganzen Reihe industrieller Anwendungen.
  • Verschmutzte Elektroden sowie Fehler durch Kabel und Anschlussrwiderstand sowie Polarisationsfehler werden durch das 4-Elektroden-Design kompensiert.
  • Das für die Zelle verwendete Material Epoxid und Graphit zeichnet sich durch extreme Haltbarkeit und Chemikalienbeständigkeit aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Carbon conductivity four cell
Typ 4 Zellen Kohlenstoff-Leitfähigkeitssensor
Länge (angloamerikanisch) Kabel 16,4 m .
Länge (metrisch) Kabel 5m
Max. Druck 6,9 bar ( 100 psi )
Messbereiche 10 uS / cm bis 200 mS / cm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 ° bis 212 ° F
Temperaturbereich (metrisch) -5 ° bis +100 ° C
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.