Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Analysatoren der Serien Thermo Scientific Orion™ 2100 und 1800
Artikelnummer. 10225739
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Schlauchkit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10225739 Schlauchkit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10225739 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 150060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wählen Sie aus diesem Zubehörsortiment für Analysegeräte wie z. B. Luftpumpen, Diffusionsschläuche und Durchflusszellen.
Wählen Sie aus diesem Zubehörsortiment der Serien Thermo Scientific™ Orion™ 2100 und 1800, darunter verschiedene Ersatzteile für Zubehör wie z. B. Luftpumpen, Diffusionsschläuche und Durchflusszellen.
Ersatzteile für Zubehör sind für die Verwendung mit Analysatoren der Serien Orion 2100 und 1800 vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Diffusionsschlauch-Kit - enthält 4 in. Diffusionsschläuche mit O-Ringen, zur Verwendung von 2110XP, 2111XP, 1810AO, 1811EL Analysatoren mit Essigsäure und Ammoniak-Reagenzien
Typ Schlauchkit
Enthält 4 in. diffusion tubing assembly with O-rings
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Analysator der Serie 1800 und 2100
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.