missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion ™ 2111LL Natrium-Analysator für niedrige Konzentrationen

Artikelnummer. 15318844 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Mit Gehäuse- Paket
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
15318844 Mit Gehäuse- Paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15318844 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2111LLEN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14825.00 €
    14019.11 € / 1 Stück
    Sparen 805.89 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schützen Sie Ihre Turbine gegen zerstörerische Natriumkonzentrationen, einschließlich Spurenmengen, mithilfe des zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Orion™ 2111 LL Natriumanalysator für niedrige Konzentrationen.

Schützen Sie Ihre Turbine gegen zerstörerische Natriumkonzentrationen, einschließlich Spurenmengen, mithilfe des zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Orion™ 2111 LL Natriumanalysator für niedrige Konzentrationen. In mehreren Konfigurationen lieferbar, auch nur der Analysator oder mit Schutzgehäuse

  • Schützen Sie Ihre Windenergieanlage mit einer einfachen Natriumanalyse
  • Schritt-für-Schritt-Anweisungen
  • Schnelle Reaktion auf Änderungen und extrem niedrige Messwerte mit der neuen, patentierten Durchflusszelle
  • Schnelle Installation und Einrichtung
  • Weniger gefährliche Abfälle
  • Extrem niedriger Messwert
  • Schnelle Reaktion und driftbeständig dank der patentierten Orion ROSS Ultra™-Elektrodentechnologie
  • Einfache Bedienung für mehrere Benutzer mit der schrittweisen Benutzeroberfläche der durchlaufenden Anleitung Das leicht ablesbare Display mit Hintergrundbeleuchtung bietet eine Sichtbarkeit der Messwerte aus der Ferne
  • Keine beweglichen Teile mit pumpenlosem passiven Diffusionsreagenziensystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Genauigkeit ± 5 % oder 0.01 ppb, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (mV) ± (0.5 mV + 0.1 %)
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C
Alarmausgang 3
Analogausgänge 2, Galvanisch isoliert
Kalibrierung Doppelte Standardaddition
Gehäusematerial Valox 364
Zertifizierung/Konformität CE, CSA, UL, FCC Class A Grenzen
Kanäle 1
Angaben zur Kommunikation Modbus mit zusätzlichem Modul
Stromschleifen 2
Beschreibung 2111 LL Low-Level-Natriumanalysator mit Gehäuse
Betriebstemperatur (metrisch) 5 °C° bis 35 °C°
Typ Natriumanalysator
Displaytyp Einstellbare, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit Temperatur-, Konzentrations-, mV- und Fehlercode-Angabe und Menü-geführter Bedienung
Schutzart Gehäuse Wasserdicht; IP66; NEMA4X
Flussrate 40 ml/min
Enthält Mit Gehäuse- Paket
Eingangsdruck 8 bis 100 psig
Art des Tastenfelds Membranmaterial
Max. relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%, nicht kondensierend
Messbereiche 0 bis 10 ppm
Montageoptionen Wandbefestigung
Ausgänge 0 bis 20 mA; 4 bis 20 mA
Bereich 0.001 ppb bis 10 ppm
Angaben zum Relais 3 Relaisausgänge; Relaislast: 250 V AC; 30 V DC; 5 A
Auflösung 1; 2; 3; oder 4 signifikante Ziffern
Reaktionszeit 95 % innerhalb 2 von Minuten nach der Injektion einer Standardlösung
Probeneinlass 1/4 Zoll NPTF Röhrchenanschluss
Probenströme 1
Probentemperatur 5 bis 45 °C
Abmessungen (L x B x H) 11 x 17 x 26 Zoll (27 x 45 x 65 cm)
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 27 cm
Breite (angloamerikanisch) 17 in.
Breite (metrisch) 45 cm
Höhe (angloamerikanisch) 26 in.
Höhe (metrisch) 65 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 50 lbs.
Gewicht (metrisch) 22,7 g
Spannung 85 bis 132 VAC; 170 bis 264 VAC
Stromstärke 5A
Frequenz 0 bis 60 Hz
Channel 1 Natrium
Channel 2 Wahlweise pH/ORP oder Leitfähigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.