Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2117LL Low-Level Chloride Analyzer
Artikelnummer. 15383001
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Chloridanalysator
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Spannung Packungsgröße
15383001 Chloridanalysator 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15383001 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2117LL230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23390.00 €
    22119.03 € / 1 Stück
    Sparen 1270.97 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Get continuous online monitoring and control of steam cycle and boiler chemistry with the Thermo Scientific™ Orion™ 2117LL Low-Level Chloride Analyzer.
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ 2117LL Analysator für niedrige Chloridkonzentrationen erhalten Sie eine kontinuierliche Online-Überwachung und -Steuerung des Dampfzyklus und der Kesselchemie. Dieser Analysator eignet sich für Anwendungen zur Stromerzeugung, bei denen Chloridmessungen auf Spurenebene erforderlich sind.
Ohne eine genaue und Echtzeitüberwachung von Chlorid kann das Risiko von Korrosionsermüdung, Spannungskorrosionsrissbildung und Lochfraß erhebliche Kosten für Wartung und Stillstandszeiten verursachen. Der frühe Nachweis einer Chloridzufuhr ermöglicht mit Leichtigkeit und Zuverlässigkeit das Aufrechterhalten einer ausgeglichene Wasserreinigung mit optimalen Parametern.
Eigenschaften:
  • Erkennt Chlorid in Echtzeit und liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse
  • Liefert zuverlässige Ergebnisse mit hoher Leistung
  • Verfügt über eine einzigartige Elektrodentechnologie für Stabilität und ein nahezu wartungsfreies Fluiddesign
Vorteile:
  • Der Kalibrierungsdatensatz wird zwischen Reagenzienwechseln bis zu 60 Tage lang aufbewahrt.
  • Das System ist einer der einzigen Echtzeitmonitore auf dem Markt, der bis zu 5 ppb messen kann.
  • Der Festkörpersensor mit langer Lebensdauer zeichnet sich durch Stabilität und höchste Leistung aus.
  • Keine beweglichen Teile, somit geräuscharmer Betrieb und minimale Wartungskosten
  • Messungen sind wiederholbar und überprüfbar.
Bestellinformationen:
Der Chloridanalysator ist in mehreren Konfigurationen einschließlich nur Analysator oder mit Schutzgehäuse lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Analysator für niedrige Chloridkonzentrationen, 230 V
Typ Chloridanalysator
Spannung 230 V