missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ 2117XP Chloridanalysator

Artikelnummer. 16582378
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Mit Gehäuse- Paket
Nur Gerät im Lieferumfang enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
16582378 Nur Gerät im Lieferumfang enthalten 1 Stück
16592378 Mit Gehäuse- Paket 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16582378 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2117XP

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ 2117XP Chloridanalysator können Sie Chlorid mit präzisen und zuverlässigen Ergebnissen in Echtzeit erkennen.

Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ 2117XP Chloridanalysator können Sie Chlorid mit präzisen und zuverlässigen Ergebnissen in Echtzeit erkennen. Der frühe Nachweis einer Chloridzunahme im Speisewasser ermöglicht die Aufrechterhaltung einer ausgeglichene Wasserreinigung mit optimalen Parametern.

  • Die Nachweisgrenze von 0,1 ppm ermöglicht eine kontinuierliche Chloridüberwachung in einer Vielzahl von Proben. Empfindliche, selektive und überprüfbare Messungen, die einen frühen Nachweis von Chlorid in RO- und Dampfsystemen ermöglichen und somit schon im Vorwege schützen
  • Bewahrt die Kalibrierung bis zu 60 Tage zwischen Reagenzienwechseln. Schnelle und genaue Kalibrierung gewährleistet, dass Sie schon nach wenigen Minuten wieder online sind
  • Die Festkörpersensor-Technologie mit langer Lebensdauer zeichnet sich durch Stabilität und höchste Leistung aus
  • Einfache Bedienung und minimaler Wartungsaufwand durch den völligen Verzicht auf bewegliche Teile
  • Reproduzierbare Messungen, die sich durch den großen, übersichtlichen Display mit einem Blick überprüfen lassen

Bestellinformationen für den 2117XP Chloridanalysator

  • Verbrauchsmaterialien- Kit für ein Jahr, Kat. Nr. 211750XP
  • Reagenz, Kat. Nr. 182011
  • Diffusionsschlauch, Kat. Nr. 181060
  • Kalibrier- Kit, Kat. Nr. 2117XPCAL
  • Kalibrierstandards, Kat. Nr. 211740
  • Chloridelektrode, Kat. Nr. 100025
  • Referenzelektrode, Kat. Nr. 100057
  • Fülllösung für Referenzelektrode, Kat. Nr. 100057F4
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Genauigkeit ± 10 % oder 0,1 ppm, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (mV) ± (0,5 mV + 0,1 %)
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C
Alarmausgang 3
Analogausgänge 2, Galvanisch isoliert
Kalibrierung Doppelte Standardaddition
Gehäusematerial Valox 364
Zertifizierung/Konformität CE, CSA, UL, FCC Class A Grenzen
Kanäle 1
Angaben zur Kommunikation Modbus mit zusätzlichem Modul
Stromschleifen 2
Beschreibung 2117XP Chloridanalysator
Nachweisgrenzen 0,1 ppm
Betriebstemperatur (metrisch) 5 °C° bis 35 °C°
Typ Chloridanalysator
Displaytyp Einstellbare, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit Temperatur-, Konzentrations-, mV- und Fehlercode-Angabe und Menü-geführter Bedienung
Schutzart Gehäuse Wasserdicht; IP66; NEMA4X
Flussrate 40 ml/min
Enthält Nur Gerät im Lieferumfang enthalten
Eingangsdruck 8 bis 100 psig
Art des Tastenfelds Membranmaterial
Max. relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%, nicht kondensierend
Messbereiche 0 bis 10 ppm
Montageoptionen Wandbefestigung
Ausgänge 0 bis 20 mA; 4 bis 20 mA
Angaben zum Relais 3 Relaisausgänge; Relaislast: 250 V AC; 30 V DC; 5 A
Reaktionszeit 95 % innerhalb 2 von Minuten nach der Injektion einer Standardlösung
Probendurchflussrate 40 ml/min Nennwert, Einstellung über Druckregler
Probeneinlass 1/4 Zoll NPTF Röhrchenanschluss
Probenströme 1
Abmessungen (L x B x H) 11 x 17 x 26 Zoll (27 x 45 x 65 cm)
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 27 cm
Breite (angloamerikanisch) 17 in.
Breite (metrisch) 45 cm
Höhe (angloamerikanisch) 26 in.
Höhe (metrisch) 65 cm
Spannung 85 bis 132 VAC; 170 bis 264 VAC
Stromstärke 5A
Frequenz 0 bis 60 Hz
Channel 1 Chlorid
Channel 2 Wahlweise pH/ORP oder Leitfähigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.