Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2117XP Chloridanalysator
Descrizione
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ 2117XP Chloridanalysator können Sie Chlorid mit präzisen und zuverlässigen Ergebnissen in Echtzeit erkennen. Der frühe Nachweis einer Chloridzunahme im Speisewasser ermöglicht die Aufrechterhaltung einer ausgeglichene Wasserreinigung mit optimalen Parametern.
- Die Nachweisgrenze von 0,1 ppm ermöglicht eine kontinuierliche Chloridüberwachung in einer Vielzahl von Proben. Empfindliche, selektive und überprüfbare Messungen, die einen frühen Nachweis von Chlorid in RO- und Dampfsystemen ermöglichen und somit schon im Vorwege schützen
- Bewahrt die Kalibrierung bis zu 60 Tage zwischen Reagenzienwechseln. Schnelle und genaue Kalibrierung gewährleistet, dass Sie schon nach wenigen Minuten wieder online sind
- Die Festkörpersensor-Technologie mit langer Lebensdauer zeichnet sich durch Stabilität und höchste Leistung aus
- Einfache Bedienung und minimaler Wartungsaufwand durch den völligen Verzicht auf bewegliche Teile
- Reproduzierbare Messungen, die sich durch den großen, übersichtlichen Display mit einem Blick überprüfen lassen
Bestellinformationen für den 2117XP Chloridanalysator
- Verbrauchsmaterialien- Kit für ein Jahr, Kat. Nr. 211750XP
- Reagenz, Kat. Nr. 182011
- Diffusionsschlauch, Kat. Nr. 181060
- Kalibrier- Kit, Kat. Nr. 2117XPCAL
- Kalibrierstandards, Kat. Nr. 211740
- Chloridelektrode, Kat. Nr. 100025
- Referenzelektrode, Kat. Nr. 100057
- Fülllösung für Referenzelektrode, Kat. Nr. 100057F4
Specifica
Specifica
| Genauigkeit | ± 10 % oder 0,1 ppm, je nachdem, welcher Wert größer ist |
| Genauigkeit (mV) | ± (0,5 mV + 0,1 %) |
| Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,5 °C |
| Alarmausgang | 3 |
| Analogausgänge | 2, Galvanisch isoliert |
| Kalibrierung | Doppelte Standardaddition |
| Gehäusematerial | Valox 364 |
| Zertifizierung/Konformität | CE, CSA, UL, FCC Class A Grenzen |
| Kanäle | 1 |
| Angaben zur Kommunikation | Modbus mit zusätzlichem Modul |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
