Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör und Kits für den Orion™ 2120XP Calciumhärte-Analysator
Artikelnummer. 13147583 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Elektroden-Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
13147583 Elektroden-Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13147583 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2120XPEK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 €
    1308.44 € / 1 Sets
    Sparen 31.56 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Zubehör und die Kits für den Thermo Scientific™ Orion™ 2120XP Calciumhärte-Analysator umfassen ein Verbrauchsmaterialienkit, ein Kalibrierkit, einen Transportkoffer, ein Elektrodenkit und eine Vorderplatte.
Verwenden Sie das Zubehör und die Kits für den Thermo Scientific™ Orion™ 2120XP Calciumhärte-Analysator mit dem Thermo Scientific™ Orion™ 2120XP Calciumhärte-Analysator. Das Zubehör und die Kits umfassen ein Calciumverbrauchsmaterialien-Kit, ein Calciumhärte-Kit ohne Reagenzien, ein Calciumhärtekalibrierungs-Kit mit Transportkoffer, ein Calciumelektroden-Kit und eine elektronische Vorderplatte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Calciumelektroden-Kit – umfasst Calciumelektrode, Referenzelektrode und 2 oz. Fülllösung für Referenzelektrode
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Typ Elektroden-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion™ 2120XP Calciumhärte-Analysator
Enthält Calciumelektrode, Referenzelektrode und 2 oz. Fülllösung für Referenzelektrode
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.