Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8103 ROSS™ Semi-Mikro pH-Elektrode
Artikelnummer. 10589511
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Schraubverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10589511
Marke: Thermo Scientific™ 8103SC
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit dieser Kombination aus Semi-Mikro-pH-Elektrode erhalten Sie in weniger als 30 Sekunden stabile Messwerte bis zu einem pH-Wert von 0,01.
Die Thermo Scientific™ Orion 8103BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Die Messergebnisse sind im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um bis zu fünfmal genauer.
Eigenschaften:
  • Funktioniert auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt
  • Abweichung des pH-Wertes von weniger als 0,002 pro Tag, daher nur minimale Restandardisierung erforderlich
  • Passt in Reagenzgläser, misst Probenvolumina bis zu 0,2 ml
  • Semi-Mikro-Spitze
  • Durchmesser der Verschlusskappe: 16mm
Im Lieferumfang enthalten:
  • Eine 60 ml-Flasche Fülllösung, Orion Kat.- Nr. 810007
Empfohlen für:
  • Medizinische, pharmazeutische und Lebensmittellabors, wenn Proben nur in beschränkter Menge verfügbar sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Halbmikrospitze
Anschlusstypen Schraubverschluss
Diaphragma Keramik
Material Glasschaft
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ pH-Kombinationselektrode, semi-mikro, Schraubanschluss
Abweichung < 0.002pH/day
Art der Fülllösung 3 M KCl
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard pH-Messgerät, mit separatem Kabel mit Schraubverschluss
Internes Bezugssystem ROSS
Präzision 0.01
Lagerungsbedingungen Zur Gewährleistung eines schnellen Ansprechverhaltens und freien Durchflusses durch das Diaphragma dürfen die Membran und das Referenzdiaphragma nicht austrocknen. Kurzzeitlagerung (bis zu einer Woche): Lagern Sie die Elektroden in ROSS pH-Elektroden-Aufbewahrungslösung (Kat.- Nr. 810001. Langzeitlagerung (über eine Woche lang): Die Referenzkammer füllen und die Füllöffnung sorgfältig verschließen. Das Sensorelement und das Referenzdiaphragma mit der Schutzkappe, Hülse oder Vorratsflasche abdecken, in die einige Tropfen Aufbewahrungslösung gegeben wurden.
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 212 °F
Länge (angloamerikanisch) 6,5 in.
Länge (metrisch) 165 mm
Durchmesser (metrisch) Verschluss 16 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.