Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8115BNUWP ROSS Ultra™ Elektrode
Beschreibung
pH-Wert-Messung in wässrigen Lösungen mit Mikrovolumen. Die Thermo Scientific™ Orion™ 8115BNUWP ROSS Ultra™ Elektrode ist eine robuste Hochleistungs-Kombinationselektrode mit Semi-Mikro-Spitze und Epoxydharzschaft und eignet sich für genaue pH-Messungen in wässrigen Proben mit niedrigem Volumen.
Inhalt:
- 1 m langes Kabel
Erforderlich:
- pH-Puffer (pH-Wert 7 ± 1 bis 3 pH-Einheiten), Becher, Kunststoff oder Glas
- Magnetrührer oder Orion Rührsonde
- Destilliertes oder deionisiertes Wasser
Kompatibel mit:
Der BNWP-Anschluss ist kompatibel mit allen Standard-BNC-Anschlüssen sowohl an Messgeräten der Thermo Scientific™ Orion Star™ Serie als auch an Messgeräten anderer Anbieter.
Empfohlen für:
- Für medizinische, pharmazeutische und Lebensmittellabore, wenn Proben nur in geringen Mengen verfügbar sind
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Epoxydharzschaft, Kombinationselektrode mit Semi-Mikro-Spitze; 165 x 6 mm |
| Anschlusstypen | WPBNC |
| Diaphragma | Glasfaser |
| Material | Epoxidschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | Elektrode |
| Art der Fülllösung | 3 M KCl |
| Internes Bezugssystem | ROSS |
| Präzision | 0,01 |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.