Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8163BNWP ROSS™ pH-Kombinationselektroden mit Spear Tip
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC
Schraubverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 8163BNWP ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Die Messergebnisse sind im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um bis zu 5 x genauer.
- pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0° bis 100°C
- Internes Bezugssystem: ROSS
- Diaphragma: Keramik
- Abmessungen: 110 mm
- Genauigkeit pH-Wert: 0.01; Fülllösung: 3M KCl
- Spitze: Spear Tip, Länge: 4,5 x 20 mm
- Material: Glaskörper
- Probenvolumina bis 100μl
- Für Messungen des pH-Wertes in halbfesten Lebensmitteln wie Käse, Fleisch, Obst, Brot und ähnlichen Proben
- Funktioniert auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt
- Drift liegt unter pH 0.002 pro Tag, sodass eine Neukalibrierung nicht oft erforderlich ist
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit Schraubverschluss |
| Anschlusstypen | Schraubverschluss |
| Diaphragma | Keramik |
| Material | Glasschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | Combination Spear Tip pH Electrode, screw cap connector |
| Abweichung | < 0.002pH/day |
| Art der Fülllösung | 3M KCl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard pH Meter, with separate cable with screw cap connector |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.