Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9102BNWP pH-Kombinationselektrode
Artikelnummer. 10421741
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
WPBNC
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen unitSize
10421741 WPBNC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10421741 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 9102BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 €
    216.90 € / 1 Stück
    Sparen 41.10 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermo Scientific™ Orion 9102BNWP pH-Kombinationselektrode besitzt ein Silber/Silberchlorid-Bezugssystem, das wegen seiner Genauigkeit und seines breiten Temperaturbereichs häufig eingesetzt wird.
Die Thermo Scientific™ Orion 9102BNWP pH-Kombinationselektrode besitzt ein Silber/Silberchlorid-Bezugssystem, das wegen seiner Genauigkeit und seines breiten Temperaturbereichs häufig eingesetzt wird.
pH-Universalelektrode für genaue Qualitätskontrollmessungen und Forschungsapplikationen.
Im Lieferumfang enthalten:
  • 60 ml-Flasche Orion-Fülllösung, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit wasserfestem BNC-Anschluss
Anschlusstypen WPBNC
Diaphragma Keramik
Material Glasschaft
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 90 °C°
Typ Kombination Ag/AgCl pH-Elektrode, Glaskörper, wasserfestes BNC-Verbindungsstück
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-pH-Messgerät, BNC-Anschluss
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Steigung 92 bis 102 %
Lagerungsbedingungen Kurzzeitlagerung (bis zu einer Woche): Die Elektrode in Lagerungslösung für pH-Elektroden eintauchen, Kat.-Nr. Nr. 910001. Langzeitlagerung (über eine Woche lang): Die Referenzkammer füllen und die Füllöffnung sorgfältig verschließen. Das Sensorelement und das Referenzdiaphragma mit der Schutzkappe, Hülse oder Vorratsflasche abdecken, in die einige Tropfen Aufbewahrungslösung gegeben wurden. Eine gelagerte Elektrode muss vor der Benutzung wie eine neue Elektrode präpariert werden.
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 194 °F
Länge (angloamerikanisch) 4,7 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 39 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.47 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm
Durchmesser (metrisch) Verschluss 16 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.