Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9156BNWP pH-Kombinationselektrode
Click to view available options
Anschlusstypen:
Schraubverschluss
Wasserdicht
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 9156BN pH-Kombinationselektrode wurde für die routinemäßige Messung von pH-Werten unter widrigen Bedingungen entwickelt.
Der bruchsichere Elektrodenschaft reicht über die pH-Membranspitze hinaus und schützt diese.
- Material: Elektrodenkörper aus Epoxidharz
- pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0° bis 90°C Bezugssystem: Ag/AgCl Diaphragma: Glasfaser Abmessungen: 120 x 12 mm
- Genauigkeit pH-Wert: 0,02 Fülllösung: 4M KCl mit Ag/AgCl
- Nachfüllbar
- Für routinemäißge Messungen des pH-Wertes
- Für den Einsatz im Feld, Labor und Bildungseinrichtungen
- Kappendurchmesser: 16 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit Schraubverschluss |
| Anschlusstypen | Schraubverschluss |
| Diaphragma | Glasfaser |
| Material | Epoxidschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 ° bis 90 ° C |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Art der Fülllösung | 4M KCl mit Ag / AgCl |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Präzision | 0,02 |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.