Learn More
Thermo Scientific™ Epoxid-ATC-Sonde Orion 927005MD
Artikelnummer. 10716344
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
3,5 mm-Phono-Steckverbinder
DIN, 8-polig
MiniDIN (für Orion Star, Star A und Versa Star)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
10716344 MiniDIN (für Orion Star, Star A und Versa Star) 1 Stück
10160921 DIN, 8-polig 1 Stück
10100691 3,5 mm-Phono-Steckverbinder 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10716344 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 927005MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00 €
    251.10 € / 1 Stück
    Sparen 70.90 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dieser ATC-Sonde erhalten Sie schnelle und genaue Messungen im Labor oder vor Ort, die pH-Messungen automatisch korrigiert, wenn sich die Elektrodenneigung ändert.
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ 927005MD Epoxid-ATC-Sonde erhalten Sie schnelle und genaue Messungen im Labor oder vor Ort. Das Gerät ermöglicht die automatische Korrektur von pH-Messungen bei auf Temperaturveränderungen basierenden Schwankungen der Elektrodensteilheit.
Garantie: 12 Monate ab Kaufdatum durch den Kunden oder 18 Monate ab Lieferdatum durch den Verkäufer, je nachdem, was eher eintritt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MiniDIN Anschluss (ATC)
Genauigkeit ±1 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion Star Serie Messgeräte
Material Epoxid
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ ATC-Sonde, Epoxid
pH-Bereich 0 bis 14
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0,2 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 6 mm
Länge (angloamerikanisch) 4,7 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 176 °F
Anschlusstypen MiniDIN (für Orion Star, Star A und Versa Star)