Learn More
- Home
- Products
- Trübungsmessung
- Zubehör und Ersatzteile für Trübungsmessgeräte
- Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemikalien
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemikalien
Artikelnummer. 11792238| Artikelnummer. | Typ | Bereich | Menge | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 11792238 | Cyanursäure | 5 bis 90 mg/l | 100 Tests | 100 Stück |
| 11712238 | Alkalinität | 5 bis 200 mg / L | 100 Tests | 100 Stück |
| 11782218 | Aluminium | 0,05 bis 0.30mg / L | 50 Tests | 50 Stück |
| 15119192 | Aluminium | 0,01 bis 0,25 mg/l | 100 Tests | - |
| 11752218 | Ammoniak | 0,05 bis 1,0 und 0,5 bis 10,0 mg / l | 50 Tests | 50 Stück |
| 15109192 | Brom-Reagenztablette | 0.1 bis 13.5 mg/l | - | 100 Stück |
| 11772218 | Chlorid | 0,5 bis 25 mg / L | 50 Tests | 50 Stück |
| 11702248 | Chlordioxid | 0,02 bis 11 mg/l ClO2 | 100 Tests | 100 Stück |
| 11752238 | Chlor | 0,05 bis 6,0 mg / L | 100 Tests | 100 Stück |
| 11732228 | Chlor | 0,05 bis 6,0 mg / L | Jeweils 50 Tests (frei und gesamt) | 50 Stück |
| 11762238 | Chlor | 0,05 bis 6,0 mg / L | 100 Tests | 100 Stück |
| 15149192 | Chlor, Natriumchlorat | 5 bis 200 mg/l | 100 Tests | 100 Stück |
| 11792218 | Kupfer | 0,05 bis 5 mg/l Cu | 50 Tests | 50 Stück |
| 11722228 | Zink | 0,02 bis 1,0 mg / L | 50 Tests | 50 Stück |
| 15139192 | USP-Methode | 2 bis 50 mg/l | 100 Tests | 100 Stück |
| 11782188 | Hydrazin | To0.50mg 0,05 / L | 30 Tests | 30 Stück |
| 11772238 | Eisen | 0,02 bis 1,0 und 0,2 bis 10 mg / l | 100 Tests | 100 Stück |
| 11702228 | Mangan | 0,05 bis 4,0 mg / L | 50 Tests | 50 Stück |
| 11732218 | Nitrat | 1 bis 40 mg / L | 50 Tests | 50 Stück |
| 11722238 | Nitrit | 0,05 bis 0,5 mg / L | 100 Tests | 100 Stück |
| 11732238 | Ozon | 0,05 bis 0,5 mg / L | 100 Tests | 100 Stück |
| 11702238 | pH | pH 6,5 bis 8,4 | 100 Tests | 100 Stück |
| 11742228 | Phosphat | 0,05 bis 4,0 mg / L | 50 Tests | 50 Stück |
| 11752228 | Phosphat | 10 bis 100 mg / l | 50 Tests | 50 Stück |
| 11712228 | Silika | 0,05 bis 4,0 mg / L | 50 Tests | 50 Stück |
| 11742238 | Silika | 0,05 bis 4 mg/l SiO2 | 100 Tabletten | 100 Stück |
| 11782238 | Sulfat | 5 bis 100 mg/l SO4 | 100 Tests | 100 Stück |
| 11762218 | Sulfid | 0,05 bis 0.50mg / L | 100 Tests | 50 Stück |
-
43.40 €
37.17 € / 100 Stück
Sparen 6.23 €
14% Rabatt
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Description
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Tablettenreagenzien mit Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Spektralphotometern für sichtbares und UV-Licht. Diese praktischen, schnell auflösenden Tabletten können den Proben präzise hinzugefügt werden, ohne dass Reagenz in der Verpackung verbleibt. Die Tabletten sind sehr stabil und weisen eine lange Haltbarkeit auf. Tablettenreagenzien dienen zum Messen von Alkalinität, Aluminium, Ammoniak, Bor, Chlorid, Chlor, Chlordioxid, Kupfer, DEHA, Härte, Hydrazin, Wasserstoffperoxid, Eisen, Mangan, Nitrat, Nitrit, Ozon, pH-Wert, Phosphat, Kalium, Silika, Sulfat, Sulfid und Zink.
- Kann verwendet werden mit: Messgeräte Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 und die nicht mehr hergestellte Serie Orion AQ2 sowie andere Kolorimeter.
- Testanzahl: 50 bis 100
Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung
Specifications
Specifications
| Typ | Cyanursäure |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter |
| Beschreibung | AQUAfast Zyanursäure-Reagenztabletten, 100 Tests |
| Bereich | 5 bis 90 mg/l |
| Menge | 100 Tests |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.