Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer.
10129622
Marke: Thermo Scientific™AC4012
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Minimieren Sie das Risiko einer unsachgemäßen Messung und Kontamination mit diesen chemischen Reagenzien, die in selbstfüllenden Fläschchen enthalten sind.
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Autotest-Reagenzampullen mit dem Orion™ AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, um das Vorbereiten und Prüfen von Proben zu vereinfachen. Die Autotest-Ampullen enthalten eine vorgemessene Menge an flüssigen Reagenzien und lassen sich für ein einfaches und schnelles Mischen von Proben und Reagenzien leicht mit der richtigen Probenmenge befüllen. Alle Ampullen verfügen über einen Auto-ID-Barcode, der vom AQ4000 Kolorimeter gelesen wird. Die Testparameter werden für die Testeinleitung automatisch ausgelesen.
Testanzahl: 30
Verbesserte Konsistenz und Wiederholbarkeit dank der AQUAfast Ampullen und des AQ4000 Messgerätes
Messfehler werden durch Thermo Scientific™ Auto-ID™ beseitigt
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.