Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Reagenzien für die klinische Chemie
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Autotest-Reagenzampullen mit dem Orion™ AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, um das Vorbereiten und Prüfen von Proben zu vereinfachen. Die Autotest-Ampullen enthalten eine vorgemessene Menge an flüssigen Reagenzien und lassen sich für ein einfaches und schnelles Mischen von Proben und Reagenzien leicht mit der richtigen Probenmenge befüllen. Alle Ampullen verfügen über einen Auto-ID-Barcode, der vom AQ4000 Kolorimeter gelesen wird. Die Testparameter werden für die Testeinleitung automatisch ausgelesen.
- Testanzahl: 30
- Verbesserte Konsistenz und Wiederholbarkeit dank der AQUAfast Ampullen und des AQ4000 Messgerätes
- Messfehler werden durch Thermo Scientific™ Auto-ID™ beseitigt
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Chlorid |
| Testreagenz-Formate | Ampulle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter |
| Beschreibung | Chlorid |
| Enthält | 30 Auto-ID-Ampullen |
| Verfahren | Eisenthiocyanat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kolorimetrische Prüfgeräte für Wasser und Abwasser |
| Empfohlenes Zubehör | AQUAfast Zero Vial Auto-Test-Kit (Kat.Nr. AQ4ZER) |
| Bereich | 2,5 bis 40 mg/l Cl- |
| Methoden mit EPA-Zulassung | AbwasserStandardmethoden 4500-Cl- E-1997 |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.