Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Reagenzien für die klinische Chemie
Artikelnummer. 11792208
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Aluminium
Ammoniak
Chlor
Chlordioxid
Chlorid
Eisen
Kupfer
Mangan
Nitrat
Nitrit
Ozon
Phosphat
Silika
Sulfat
Sulfid
Zink
Bereich:
0,05 bis 25,0 mg / L
0,08 bis 1 mg/l N
0,2 bis 1,5 mg/l N
0,2 bis 3 mg/l N
0,2 bis 3 mg/l S
0,2 bis 5 mg/l O3
0,2 bis 6 mg/l Fe
0,3 bis 3 mg/l Zn
0,3 bis 8 mg/l PO4
0,4 bis 5 mg/l Cl2
0,5 bis 10 mg/l SiO2
0,5 bis 12 mg/l Cu
0,5 bis 7 mg/l N
0,8 bis 11 mg/l ClO2
1,0 bis 7,5 mg/l N
1,5 bis 14 mg/l N
10 bis 100 mg/l SO4
2 bis 30 mg/l Mn
2,5 bis 40 mg/l Cl-
5 bis 50 mg/l NO3
Verfahren:
Bariumsulfat-Trübung
Bathocuproin
Cadmiumreduktion
DPD
Diazoisierung (Azo)
Direkte Nesslerisierung
Eisenthiocyanat
Eriochrome Cyanine R
Heteropolyblau
Methylenblau
Periodat
Phenanthrolin
Salicylat
Zincon
Zinnhaltiges Chlorid
Packungsgröße:
1 Test
30 Stück
30 Tests
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Bereich Verfahren Packungsgröße
11792208 Sulfat 10 bis 100 mg/l SO4 Bariumsulfat-Trübung 30 Tests
11792188 Nitrat 0,2 bis 1,5 mg/l N Cadmiumreduktion 30 Tests
11702198 Nitrat 1,0 bis 7,5 mg/l N Cadmiumreduktion 30 Tests
11722198 Nitrat 5 bis 50 mg/l NO3 Cadmiumreduktion 30 Tests
11752198 Ammoniak 0,2 bis 3 mg/l N Salicylat 30 Tests
11762198 Ammoniak 1,5 bis 14 mg/l N Direkte Nesslerisierung 30 Tests
10129622 Ammoniak 0,5 bis 7 mg/l N Direkte Nesslerisierung 1 Test
11772198 Ammoniak 0,5 bis 7 mg/l N Direkte Nesslerisierung 30 Stück
11782198 Sulfid 0,2 bis 3 mg/l S Methylenblau 30 Tests
11792198 Chlorid 2,5 bis 40 mg/l Cl- Eisenthiocyanat 30 Tests
11702208 Aluminium 0,05 bis 25,0 mg / L Eriochrome Cyanine R 30 Tests
11712208 Kupfer 0,5 bis 12 mg/l Cu Bathocuproin 30 Tests
11722208 Nitrit 0,08 bis 1 mg/l N Diazoisierung (Azo) 30 Tests
11732208 Ozon 0,2 bis 5 mg/l O3 DPD 30 Tests
11742208 Mangan 2 bis 30 mg/l Mn Periodat 30 Tests
11752208 Silika 0,5 bis 10 mg/l SiO2 Heteropolyblau -
11762208 Zink 0,3 bis 3 mg/l Zn Zincon 30 Tests
11772208 Chlor 0,4 bis 5 mg/l Cl2 DPD 30 Tests
11782208 Eisen 0,2 bis 6 mg/l Fe Phenanthrolin 30 Tests
11702218 Phosphat 0,3 bis 8 mg/l PO4 Zinnhaltiges Chlorid 30 Tests
11712218 Chlordioxid 0,8 bis 11 mg/l ClO2 DPD 30 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11792208 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AC4082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.70 €
    77.70 € / 30 Tests
    Sparen 4.00 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Minimieren Sie das Risiko einer unsachgemäßen Messung und Kontamination mit diesen chemischen Reagenzien, die in selbstfüllenden Fläschchen enthalten sind.
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Autotest-Reagenzampullen mit dem Orion™ AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, um das Vorbereiten und Prüfen von Proben zu vereinfachen. Die Autotest-Ampullen enthalten eine vorgemessene Menge an flüssigen Reagenzien und lassen sich für ein einfaches und schnelles Mischen von Proben und Reagenzien leicht mit der richtigen Probenmenge befüllen. Alle Ampullen verfügen über einen Auto-ID-Barcode, der vom AQ4000 Kolorimeter gelesen wird. Die Testparameter werden für die Testeinleitung automatisch ausgelesen.
  • Testanzahl: 30
  • Verbesserte Konsistenz und Wiederholbarkeit dank der AQUAfast Ampullen und des AQ4000 Messgerätes
  • Messfehler werden durch Thermo Scientific™ Auto-ID™ beseitigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Sulfat
Testreagenz-Formate Ampulle
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter
Beschreibung Sulfat
Enthält 30 Auto-ID-Ampullen
Verfahren Bariumsulfat-Trübung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrische Prüfgeräte für Wasser und Abwasser
Empfohlenes Zubehör AQUAfast Zero Vial Auto-Test-Kit (Kat.Nr. AQ4ZER)
Bereich 10 bis 100 mg/l SO4
Methoden mit EPA-Zulassung Trinkwasser:ASTM D516-07/Standardmethoden 4500-SO42- E; Abwasser:ASTM D516-07/Standardmethoden 4500-SO42- E.
Menge 30 Ampullen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.