Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Prüfreagenzien und flüssige Reagenzien
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Aufschlussröhrchen, Reaktionsröhrchen und flüssigen Reagenzien mit den Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis und UV-Vis Spektralfotometern. Aufschluss- und Reaktionsröhrchen enthalten die genaue Menge an Reagenzien, bestehen aus optischem Spezialglas und passen zum Orion™ AQUAfast COD165 Thermoreaktor. Aufschlussröhrchen messen den CSB-Wert, den Gesamtstickstoff und das Gesamtphosphat. Reaktionsröhrchen messen Ammoniak, Nitrat und Phosphat. Flüssige Reagenzien vermischen sich schnell und einfach in der Lösung und messen Fluorid (SPADN), Hydrazin und den pH-Wert.
Veränderungen des Nährstoffgehalts können das empfindliche Gleichgewicht von Ökosystemen stören und das Trinkwasser verschmutzen. Mit Röhrchentests lassen sich die Konzentrationen von Spezies in Proben leicht bestimmen.
Neue Aufschlussröhrchen- und Reaktionsröhrchentests sind im Orion AQ3700 Messgerät vorprogrammiert. Einige der aufgeführten Tests bestehen nur aus flüssigen Komponenten, wie unser AC2009 SPADNS Test für Fluorid, während andere aus flüssigen und pulverförmigen oder flüssigen und tablettenförmigen Reagenzien bestehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | AQUAfast Gesamtstickstoff-Verdauröhrchen, 50/Packung |
| Format | Verdauröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter |
| Enthält | Set mit 5 Stück:50 TN Hydroxid LR-Verdauröhrchen, 50 Persulfatreagenz-Pulverpakete, 50 TN-Reagenz A-Pulverpakete, 50 TN-Reagenz B-Pulverpakete, 50 TN-Säure LR/HR-Reaktionsröhrchen |
| Menge | 50 Magazine |
| Bereich | 0,5 bis 25 mg/l N |
| Empfohlenes Zubehör | AQUAfast COD165 Thermoreaktor (Kat.Nr. COD165) |
| Testmethode | Persulfat-Aufschluss |
| Typ | Stickstoff, gesamt |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.