Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate™ Zellhalter
Artikelnummer. 14885061
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
1-fach-Küvettenhalter
3-fach-Küvettenhalter
6-fach-Küvettenhalter
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
14885061 6-fach-Küvettenhalter 1 Stück
14875061 1-fach-Küvettenhalter 1 Stück
14855061 3-fach-Küvettenhalter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 14885061 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AQ006C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00 €
    226.80 € / 1 Stück
    Sparen 48.20 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Küvettenhalter mit 1-, 3- und 6-Positions-Karussells für verschiedene Größen von runden, quadratischen oder rechteckigen Fläschchen.
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Fläschchenhalterkarussells/-türme lassen sich mit AquaMate 8000 UV/Vis- und AquaMate 7000 Vis-Spektralphotometern verwenden. Zur Auswahl stehen Karussells mit 1, 3 oder 6 Positionen, mit Haltern für runde Fläschchen (13 - 24 mm), quadratische Fläschchen (10 mm) oder rechteckige Fläschchen (20 - 50 mm bzw. 100 mm).
  • Zum AquaMate 8000 UV-Vis-Spektrophotometer gehören alle drei Küvettenhalter. Das AquaMate 7000 Vis Spektrophotometer enthält einen Küvettenhalter für 3 Positionen. Zusätzliche Küvettenhalter müssen separat erworben werden.
  • Der AquaMate Küvettenhalter für 3 Positionen, Kat. Nr. AQ003C, besteht aus einem einstellbaren Halter für Rundfläschchen mit 13 bis 25 mm, einen Halter für rechteckige Fläschchen mit 20 oder 50 mm und einen Halter für quadratische 10 mm-Fläschchen.
  • Der AquaMate Küvettenhalter für 6 Positionen, Kat. Nr. AQ006C ist ideal für Multi-Probenmessungen in quadratischen 10 mm-Fläschchen. Der Küvettenhalter mit 6 Positionen verfügt über eine Leerposition und ermöglicht die automatische Analyse von bis zu fünf Proben.
  • Der AquaMate Küvettenhalter für 1 Positionen, Kat. Nr. AQ001C, bietet Platz für ein einzelnes quadratisches 10 mm-Fläschchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ 6-fach-Küvettenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) AquaMate 8000 UV-Vis- und AquaMate 7000 Vis-Spektralphotometer
Aufnahmevermögen Quadratische 10 mm-Fläschchen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.