Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Stromkabel, AquaMate Stromkabel, 240 V UK-Stecker
Artikelnummer. p-4569694
Change view
Click to view available options
Spannung:
220 V
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Steckertyp unitSize
15189182 220 V EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15189182 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AQ220V
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Netzkabel eignen sich für die Spektralphotometer AquaMate 8000 UV-Vis und AquaMate 7000 Vis
Diese Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Netzanschlussleitungen sind für die AquaMate 8000 UV-Vis und AquaMate 7000 Vis Spektralphotometer vorgesehen. Diese Netzanschlussleitungen stehen mit den entsprechenden Steckern für USA/Japan, Europa, UK/Singapur bzw. China/Australien/Neuseeland zur Verfügung.
AquaMate-Netzkabel inklusive AquaMate 110 V Netzsteckerkabel für US, Japan (Kat.-Nr. AQ110V) und AquaMate 220 V Netzsteckerkabel für Europa (Kat.-Nr. AQ220 V). AquaMate 240 V Netzsteckerkabel für GB, Singapur (Kat.-Nr. AQ240V) und AquaMate Netzsteckerkabel für China, Australien, Neuseeland (Kat.-Nr. AQCHNV). Separat zu erwerben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie AquaMate
Typ Netzkabel
Spannung 220 V
Steckertyp EU-Stecker
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.