Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektrode, flache Oberfläche, Epoxidharzschaft, BNC-Anschluss
Artikelnummer. 11722817
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC (Wasserdicht)
WPBNC
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss
Material:
Epoxidschaft
Glasschaft
Typ:
Ag/AgCl pH-Kombinationselektrode mit Doppeljunction, wasserfestes BNC-Verbindungsstück
Kombination Ag/AgCl pH-Elektrode mit Doppeljuktion, wasserfestes BNC-Verbindungsstück
pH-Kombinationselektrode
Spitzentyp:
Ebene Oberfläche
Gehärtete Spitze
Semi-Mikro
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Material Typ Spitzentyp unitSize
11722817 WPBNC Glasschaft Kombination Ag/AgCl pH-Elektrode mit Doppeljuktion, wasserfestes BNC-Verbindungsstück Gehärtete Spitze 1 Stück
10636043 BNC (Wasserdicht) Glasschaft pH-Kombinationselektrode Semi-Mikro 1 Stück
10809610 Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss Epoxidschaft Ag/AgCl pH-Kombinationselektrode mit Doppeljunction, wasserfestes BNC-Verbindungsstück Standard 1 Stück
11772827 BNC (Wasserdicht) Epoxidschaft pH-Kombinationselektrode Semi-Mikro 1 Stück
10308861 WPBNC Epoxidschaft Kombination Ag/AgCl pH-Elektrode mit Doppeljuktion, wasserfestes BNC-Verbindungsstück Ebene Oberfläche 1 Stück
11772837 WPBNC Epoxidschaft Kombination Ag/AgCl pH-Elektrode mit Doppeljuktion, wasserfestes BNC-Verbindungsstück Standard 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11722817 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 9104APWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00 €
    324.90 € / 1 Stück
    Sparen 63.10 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mithilfe dieser pH-Kombinationselektronen lassen sich flüssige Proben schnell und genau ablesen, ohne dass die Proben in Kontakt mit Silberionen kommen.
Mit Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektroden, ausgestattet mit einem gegen Verstopfungen geschützten, offenen Doppel-Diaphragma-System, können Sie zähflüssige Proben schnell und genau messen, ohne dass die Probe mit Silberionen in Kontakt kommt. Diese quecksilberfreien Elektroden eignen sich ideal für Messungen an Proben, die Proteine oder TRIS-Puffer enthalten. Da diese Elektroden eine Referenz aus Polymergel statt einer Fülllösung enthalten, ist der Wartungsaufwand bei diesen Elektroden äußerst gering.
Mit verbesserter Elektrodenlebensdauer, wartungsarm, kurze Reaktionszeit und saubere Diaphragmen. Patentiertes Referenzsystem und Doppeldiaphragma verhindern, dass Silberionen mit der Probe in Kontakt kommen.
  • 0 bis 14 pH
  • Temperaturbereich: 0 ° bis 60 °C (0 ° bis 140 °F)
  • Auswahl an Steckern, mit 1 m (3 ft.) Kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Glaskörper pH
Anschlusstypen WPBNC
Diaphragma Offen
Material Glasschaft
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0°bis 60 °C
Typ Kombination Ag/AgCl pH-Elektrode mit Doppeljuktion, wasserfestes BNC-Verbindungsstück
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rauer Einsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion pH-Messgerät
Internes Bezugssystem Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma
Relative pH-Genauigkeit ±0,02
Lagerungsbedingungen Immer in Orion 910001 Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden lagern.Entweder in einem Becher mit Aufbewahrungslösung lagern oder in die mit der Elektrode gelieferte Aufbewahrungsflasche geben.
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 140 °F
Spitzentyp Gehärtete Spitze
Länge (angloamerikanisch) 4,72 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 39 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.47 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.